6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27154.09
H27154.03
H27154.09EA
1550
DKK
H27154.09
H27154.03
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 97%
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Purity: 97%
CAS No.: 133044-44-7
Molecular Formula: C9H7NO2S
Formula Weight: 193.22
Melting Point: 190-194°
MDL No.: MFCD02660572
Formel:
C₉H₇NO₂S Smeltepunkt: 190…194 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02660572 CAS-nummer: 133044-44-7 |