2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27133.09 H27133.03
H27133.09EA 1640 DKK
H27133.09 H27133.03
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 73568-25-9 Molecular Formula: C10H6ClNO Formula Weight: 191.62 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00130079
Formel: C₁₀H₆ClNO
Molekylvægt: 191.62 g/mol
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130079
CAS-nummer: 73568-25-9