Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H27110.06
H27110.14
H27110.06EA
760
DKK
H27110.06
H27110.14
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Purity: 97%
CAS No.: 13726-69-7
Molecular Formula: C10H17NO5
Formula Weight: 231.25
Melting Point: 123-127°
MDL No.: MFCD00053370
Formel:
C₁₀H₁₇NO₅ Smeltepunkt: 123…127 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00053370 CAS-nummer: 13726-69-7 |