Cumylamine 96%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 96%
CAS No.: 585-32-0
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Amine-like
Boiling Point: 197°
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00134680
Formel:
C₉H₁₃N Kogepunkt: 197 °C Massefylde: 0,94 Flammepunkt: 72 °C (162 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134680 CAS-nummer: 585-32-0 EINECS: None ADR: 8,III |