1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DOTA-amide, 2,2',2'',2'''-(1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl)tetraacetamide
H26792.MD H26792.03
H26792.MDEA 1490 DKK
H26792.MD H26792.03
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS No.: 157599-02-5 Molecular Formula: C16H32N8O4 Formula Weight: 400.48 MDL No.: MFCD09263318
Formel: C₁₆H₃₂N₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263318
CAS-nummer: 157599-02-5