LB broth
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H26676.22
H26676.36
H26760.22
H26760.36
H26676.22EA
334
DKK
H26676.22
H26676.36
H26760.22
H26760.36
LB broth
Mikrobiologiske medier
Dehydreret Mikrobiologisk medie
LB broth for the growth of E. coli and other enteric bacteria.