2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl, 1-Iodo-2,6-diphenylbenzene, 2'-Iodo-m-terphenyl
H26704.03 H26704.06
H26704.03EA 1150 DKK
H26704.03 H26704.06
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
Purity: 99% CAS No.: 82777-09-1 Molecular Formula: C18H13I Formula Weight: 356.21 Melting Point: 113-116° MDL No.: MFCD00185026
Formel: C₁₈H₁₃I
Smeltepunkt: 113…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00185026
CAS-nummer: 82777-09-1