1-Phenylethyl mercaptan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H26345.03
H26345.09
H26345.03EA
530
DKK
H26345.03
H26345.09
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Purity: 98%
CAS No.: 6263-65-6
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5580
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00053515
Formel:
C₈H₁₀S Massefylde: 1,021 Flammepunkt: 76 °C (169 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00053515 CAS-nummer: 6263-65-6 ADR: 6.1,III |