Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
H26083.03 H26083.MD
H26083.03EA 11290 DKK
H26083.03 H26083.MD
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
CAS No.: 12245-39-5 Molecular Formula: C13H19O2Rh Formula Weight: 310.19 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00075046
Formel: C₁₃H₂₀O₂Rh
Molekylvægt: 311.207 g/mol
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075046
CAS-nummer: 12245-39-5