2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Aza-2-(trifluoromethyl)cyclopentane, 2-(Trifluoromethyl)tetrahydropyrrole
H25852.MD
H25852.03
H25852.MDEA
1010
DKK
H25852.MD
H25852.03
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Purity: 95%
CAS No.: 109074-67-1
Molecular Formula: C5H8F3N
Formula Weight: 139.12
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.379
Boiling Point: 110-112°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02663405
Formel:
C₅H₈F₃N Molekylvægt: 139.12 g/mol Kogepunkt: 110…112 °C Massefylde: 1.21 Flammepunkt: 26 °C (78 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02663405 CAS-nummer: 109074-67-1 ADR: 3 III |