3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H25851.03 H25851.MD
H25851.03EA 1970 DKK
H25851.03 H25851.MD
3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 768-31-0 Molecular Formula: C6H10F3N Formula Weight: 153.15 Flash Point: 28°(83°F) Refractive Index: 1.3930 Odour: Amine-like Boiling Point: 128-130° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD02183561
Formel: C₆H₁₀F₃N
Kogepunkt: 128…130 °C
Massefylde: 1,16
Flammepunkt: 28 °C (83 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02183561
CAS-nummer: 768-31-0
ADR: 3,III