4-n-Propylpiperidine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Propylpiperidine
H25848.MD H25848.03
H25848.MDEA 746 DKK
H25848.MD H25848.03
4-n-Propylpiperidine 95%
4-n-Propylpiperidine
Purity: 95% CAS No.: 22398-09-0 Molecular Formula: C8H17N Formula Weight: 127.23 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4530 Odour: Amine-like Boiling Point: 178-180° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00023151
Formel: C₈H₁₇N
Molekylvægt: 127.23 g/mol
Kogepunkt: 178…180 °C
Massefylde: 0.864
Flammepunkt: 48 °C (118 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023151
CAS-nummer: 22398-09-0
EINECS: 244-956-9
ADR: 3 III