3-Methylthiopropylamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine
H25846.06
H25846.03
H25846.06EA
2070
DKK
H25846.06
H25846.03
3-Methylthiopropylamine 97%
3-Methylthiopropylamine
Purity: 97%
CAS No.: 4104-45-4
Molecular Formula: C4H11NS
Formula Weight: 105.20
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Stench
Boiling Point: 169°
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00041898
Formel:
C₄H₁₁NS Molekylvægt: 105.20 g/mol Kogepunkt: 169 °C Massefylde: 0.938 Flammepunkt: 62 °C (144 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041898 CAS-nummer: 4104-45-4 EINECS: 223-875-2 ADR: 8 III |