7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25712.03 B25712.06
B25712.03EA 921 DKK
B25712.03 B25712.06
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 17680-55-6 Molecular Formula: C9H10BrN Formula Weight: 212.09 Melting Point: 32-35° MDL No.: MFCD06739047
Formel: C₉H₁₀BrN
Molekylvægt: 212.09 g/mol
Smeltepunkt: 32…35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739047
CAS-nummer: 17680-55-6