4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B25509.02
B25509.77
B25509.02EA
1800
DKK
B25509.02
B25509.77
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-(4-Methylphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 89972-77-0
Molecular Formula: C22H17N3
Formula Weight: 323.40
Melting Point: 167-170°
MDL No.: MFCD06796977
Formel:
C₂₂H₁₇N₃ Smeltepunkt: 167…170 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06796977 CAS-nummer: 89972-77-0 |