2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromo-4-ethoxynitrobenzene
B25433.22 B25433.06
B25433.22EA 0 DKK
B25433.22 B25433.06
2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
2-Bromo-4-nitrophenetole
Purity: 99% CAS No.: 58244-42-1 Molecular Formula: C8H8BrNO3 Formula Weight: 246.06 Melting Point: 94-98° MDL No.: MFCD12547883
Formel: C₈H₈BrNO₃
Molekylvægt: 246.06 g/mol
Smeltepunkt: 94…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12547883
CAS-nummer: 58244-42-1