2-Furamide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25075.03
B25075.06
B25075.14
B25075.03EA
343
DKK
B25075.03
B25075.06
B25075.14
2-Furamide 97%
2-Furamide
Purity: 97%
CAS No.: 609-38-1
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: 139-142°
MDL No.: MFCD00236147
Formel:
C₅H₅NO₂ Smeltepunkt: 139…142 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236147 CAS-nummer: 609-38-1 |