5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
B24973.14
B24973.22
B24973.14EA
932
DKK
B24973.14
B24973.22
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 5453-80-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4910
Odour: Characteristic
Boiling Point: 68-70°/12mm
Beilstein Reference: 1363813
UN No.: UN1989
MDL No.: MFCD00167568
Formel:
C₈H₁₀O Molekylvægt: 122.17 g/mol Kogepunkt: 68…70 °C (12 mmHg) Massefylde: 1.032 Flammepunkt: 50 °C (122 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00167568 CAS-nummer: 5453-80-5 EINECS: 226-698-9 UN nummer: 1989 ADR: 3 III |