Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt, (H₂O 4-6%) 97% (dry weight)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24969.0E B24969.22 B24969.36
B24969.0EEA 3610 DKK
B24969.0E B24969.22 B24969.36
Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt, (H₂O 4-6%) 97% (dry weight)
Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt
Formel: C₁₄H₇NaO₅S·xH₂O
Smeltepunkt: >320 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149068
CAS-nummer: 131-08-8
EINECS: 205-009-5