2-Propionylpyrrole 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23954.03 B23954.06
B23954.03EA 511 DKK
B23954.03 B23954.06
2-Propionylpyrrole 99%
2-Propionylpyrrole
Purity: 99% CAS No.: 1073-26-3 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.15 Melting Point: 48-51° MDL No.: MFCD01696449
Formel: C₇H₉NO
Smeltepunkt: 48…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01696449
CAS-nummer: 1073-26-3
EINECS: 214-026-7