Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
B23181.06
B23181.14
B23181.06EA
1090
DKK
B23181.06
B23181.14
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 19099-93-5
Molecular Formula: C13H15NO3
Formula Weight: 233.27
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₁₅NO₃ Smeltepunkt: 38…41 °C Massefylde: 1,172 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00673144 CAS-nummer: 19099-93-5 |