Julolidine 98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Purity: 98%
CAS No.: 479-59-4
Molecular Formula: C12H15N
Formula Weight: 173.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₅N Kogepunkt: 170…173 °C (31 mmHg) Smeltepunkt: 32…37 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00006917 CAS-nummer: 479-59-4 EINECS: 207-535-0 |