N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22407.03 B22407.06
B22407.03EA 449 DKK
B22407.03 B22407.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
Purity: 98+% CAS No.: 57294-38-9 Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)3CO2H Formula Weight: 203.24 Melting Point: 57-60° MDL No.: MFCD00037313
Formel: C₉H₁₇NO₄
Smeltepunkt: 57…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037313
CAS-nummer: 57294-38-9