Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
B22304.09
B22304.18
B22304.30
B22304.09EA
921
DKK
B22304.09
B22304.18
B22304.30
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Purity: 90+%
CAS No.: 3570-55-6
Molecular Formula: HSCH2CH2SCH2CH2SH
Formula Weight: 154.32
Flash Point: 90°(194°F)
Boiling Point: 135-136°/10mm
MDL No.: MFCD00004893
Formel:
C₄H₁₀S₃ Molekylvægt: 154.30 g/mol Kogepunkt: 135…136 °C (10 mmHg) Massefylde: 1.183 Flammepunkt: 90 °C (194 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004893 CAS-nummer: 3570-55-6 EINECS: 222-671-0 |