Ethyl-2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate 94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22270.06 B22270.14
B22270.06EA 507 DKK
B22270.06 B22270.14
Ethyl-2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate 94%
Ethyl-2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Purity: 94% CAS No.: 363-58-6 Molecular Formula: C6H6ClF3O3 Formula Weight: 218.56 Flash Point: 67°(153°F) Refractive Index: 1.3900 Boiling Point: 67-71°/35mm Beilstein Reference: 1787023 UN No.: UN1760 MDL No.: MFCD00041540
Formel: C₆H₆ClF₃O₃
Kogepunkt: 67…71 °C (35 mmHg)
Massefylde: 1,39
Flammepunkt: 67 °C (153 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041540
CAS-nummer: 363-58-6
ADR: 8,III