5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
B22170.18
B22170.30
B22170.18EA
992
DKK
B22170.18
B22170.30
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane 97%
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Purity: 97%
CAS No.: 77-08-7
Molecular Formula: C21H24O4
Formula Weight: 340.42
Melting Point:
Formel:
C₂₁H₂₄O₄ Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00021235 CAS-nummer: 77-08-7 EINECS: 201-003-1 |