Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22129.03
B22129.06
B22129.14
B22129.03EA
392
DKK
B22129.03
B22129.06
B22129.14
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 5118-06-9
Molecular Formula: C6H6O3S
Formula Weight: 158.18
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 107-109°/13mm
MDL No.: MFCD00055642
Formel:
C₆H₆O₃S Kogepunkt: 107…109 °C (13 mmHg) Smeltepunkt: 44…48 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00055642 CAS-nummer: 5118-06-9 |