4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B22057.06
B22057.14
B22057.06EA
233
DKK
B22057.06
B22057.14
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 97%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Purity: 97%
CAS No.: 374-25-4
Molecular Formula: CH2=CHCFClCF2Br
Formula Weight: 223.43
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1758700
MDL No.: MFCD00039225
Formel:
C₄H₃BrClF₃ Molekylvægt: 223.43 g/mol Kogepunkt: 98…99 °C Massefylde: 1.678 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039225 CAS-nummer: 374-25-4 |