2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Acetic Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester, 5-(2-Acetoxyethyl)-4-methylthiazole, 4-Methyl-5-thiazolylethyl acetate
B21867.06
B21867.14
B21867.22
B21867.06EA
357
DKK
B21867.06
B21867.14
B21867.22
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98%
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Purity: 98+%
CAS No.: 656-53-1
Molecular Formula: C8H11NO2S
Formula Weight: 185.24
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₁NO₂S Molekylvægt: 185.24 g/mol Kogepunkt: 116…118 °C (6 mmHg) Massefylde: 1.147 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005338 CAS-nummer: 656-53-1 EINECS: 211-515-7 |