9-(Trimethylsilyl)fluorene 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21816.03
B21816.06
B21816.03EA
1540
DKK
B21816.03
B21816.06
9-(Trimethylsilyl)fluorene 99%
9-(Trimethylsilyl)fluorene
Purity: 99%
CAS No.: 7385-10-6
Molecular Formula: C16H18Si
Formula Weight: 238.40
Melting Point: 95-98°
MDL No.: MFCD00092570
Formel:
C₁₆H₁₈Si Smeltepunkt: 95…98 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00092570 CAS-nummer: 7385-10-6 |