Zirkon(IV)oxid cement
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
42493.30 42493.A1
42493.30EA 1400 DKK
42493.30 42493.A1
Zirkon(IV)oxid cement
Zirkon(IV)oxid
CAS No.: 1314-23-4 Physical Form: Liquid/paste Appearance: Pale brown Odour: Odourless Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD01868884
Formel: ZrO₂
Molekylvægt: 123.22 g/mol
Kogepunkt: 4300
Smeltepunkt: 2680
Massefylde: 5.75 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011310
CAS-nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180