N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Vinylazepan-2-one
B21311.09
B21311.18
B21311.09EA
263
DKK
B21311.09
B21311.18
N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Purity: 99%
CAS No.: 2235-00-9
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
Flash Point: 101°(214°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 128°/21mm
MDL No.: MFCD00080693
Formel:
C₈H₁₃NO Molekylvægt: 139.20 g/mol Kogepunkt: 128 °C (21 mmHg) Smeltepunkt: 32…36 °C Massefylde: 1.029 Flammepunkt: 101 °C (214 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00080693 CAS-nummer: 2235-00-9 EINECS: 218-787-6 |