4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21076.14 B21076.22
B21076.14EA 564 DKK
B21076.14 B21076.22
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone 97%
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Purity: 97% CAS No.: 107-70-0 Molecular Formula: C7H14O2 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Mild Boiling Point: 156° UN No.: UN2293 MDL No.: MFCD00043932
Formel: C₇H₁₄O₂
Kogepunkt: 156 °C
Massefylde: 0,91
Flammepunkt: 48 °C (118 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043932
CAS-nummer: 107-70-0
EINECS: 203-512-4
ADR: 3,III