6-Hydroxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20975.06 B20975.14
B20975.06EA 764 DKK
B20975.06 B20975.14
6-Hydroxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one 97%
6-Hydroxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Purity: 97% CAS No.: 5436-01-1 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 216-219° MDL No.: MFCD00234108
Formel: C₅H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 216…219 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00176268
CAS-nummer: 5436-01-1