N4-Acetylcytosine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(2-Oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)acetamide
B20851.06 B20851.14
B20851.06EA 434 DKK
B20851.06 B20851.14
N4-Acetylcytosine 98%
N4-Acetylcytosine
Purity: 98% CAS No.: 14631-20-0 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00134466
Formel: C₆H₇N₃O₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134466
CAS-nummer: 14631-20-0