4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20703.09 B20703.18 B20703.88
B20703.09EA 1100 DKK
B20703.09 B20703.18 B20703.88
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 10202-75-2 Molecular Formula: (CH2=CHCH2)3COH Formula Weight: 152.24 MDL No.: MFCD00039829
Formel: (CH₂=CHCH₂)₃COH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039829
CAS-nummer: 10202-75-2