N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20656.03 B20656.06
B20656.03EA 833 DKK
B20656.03 B20656.06
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Purity: 97% CAS No.: 38167-72-5 Molecular Formula: C14H15NO2 Formula Weight: 229.28 MDL No.: MFCD00173826
Formel: C₁₄H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173826
CAS-nummer: 38167-72-5