2-Methyl-3-phenyl-1-propene 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20370.06 B20370.14
B20370.06EA 943 DKK
B20370.06 B20370.14
2-Methyl-3-phenyl-1-propene 99%
2-Methyl-3-phenyl-1-propene
Purity: 99% CAS No.: 3290-53-7 Molecular Formula: C10H12 Formula Weight: 132.21 MDL No.: MFCD00039815
Formel: C₁₀H₁₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039815
CAS-nummer: 3290-53-7