5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
B20095.03 B20095.06 B20095.14
B20095.03EA 536 DKK
B20095.03 B20095.06 B20095.14
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Purity: 98% CAS No.: 118430-73-2 Molecular Formula: C8H15N3 Formula Weight: 153.22 Melting Point: 155-158° MDL No.: MFCD00068002
Formel: C₈H₁₅N₃
Smeltepunkt: 155…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068002
CAS-nummer: 118430-73-2