[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A19916.03 A19916.06
A19916.03EA 644 DKK
A19916.03 A19916.06
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 32083-66-2 Molecular Formula: C8H6FNO2S Formula Weight: 199.20 Melting Point: 89-93° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00179339
Formel: C₈H₆FNO₂S
Molekylvægt: 199.2 g/mol
Smeltepunkt: 89…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00179339
CAS-nummer: 32083-66-2
ADR: 6.1 III