4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
A19788.06 A19788.14
A19788.06EA 1030 DKK
A19788.06 A19788.14
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 38071-22-6 Molecular Formula: C5H2Br2OS Formula Weight: 269.94 Melting Point: 79-81° MDL No.: MFCD00225242
Formel: C₅H₂Br₂OS
Molekylvægt: 269.94 g/mol
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00225242
CAS-nummer: 38071-22-6