Ethyl-3-hexenoate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Ethyl hex-3-enoate
A19734.06
A19734.14
A19734.06EA
326
DKK
A19734.06
A19734.14
Ethyl-3-hexenoate 98%
Ethyl-3-hexenoate
Purity: 98%
CAS No.: 2396-83-0
Molecular Formula: CH3CH2CH=CHCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 59°(139°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 63-64°/12mm
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00036524
Formel:
CH₃CH₂CH=CHCH₂CO₂CH₂CH₃ Kogepunkt: 63…64 °C (12 mmHg) Massefylde: 0,89 Flammepunkt: 59 °C (139 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036524 CAS-nummer: 2396-83-0 EINECS: 219-257-7 ADR: 3,III |