Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Sodium 3,5-dicarboxybenzenesulphonate, 5-Sulphoisophthalic acid monosodium salt, Sodium 5-sulphoisophthalate
A18028.22
A18028.30
A18028.36
A18028.22EA
720
DKK
A18028.22
A18028.30
A18028.36
Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Purity: 95%
CAS No.: 6362-79-4
Molecular Formula: C8H5NaO7S
Formula Weight: 268.18
Melting Point:
Formel:
C₈H₆O₇S Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007495 CAS-nummer: 6362-79-4 EINECS: 228-845-2 |