Amberlyst® A-21 ion exchange resin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A17956.30 A17956.0B
A17956.30EA 571 DKK
A17956.30 A17956.0B
Amberlyst® A-21 ion exchange resin
Amberlyst® A-21
CAS No.: 9049-93-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00145842
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00145842
CAS-nummer: 9049-93-8