Amberlyst® A-26 (OH) ion exchange resin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A17361.30 A17361.0B
A17361.30EA 1070 DKK
A17361.30 A17361.0B
Amberlyst® A-26 (OH) ion exchange resin
Amberlyst® A-26 (OH)
CAS No.: 39339-85-0 MDL No.: MFCD00145579
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00145579
CAS-nummer: 39339-85-0