Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A17111.06
A17111.03
A17111.06EA
3660
DKK
A17111.06
A17111.03
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate 98%
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 175204-21-4
Molecular Formula: C8H6N2O2S
Formula Weight: 194.21
Melting Point: 90-92°
MDL No.: MFCD00173948
Formel:
C₈H₆N₂O₂S Smeltepunkt: 90…92 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00173948 CAS-nummer: 175204-21-4 |