1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A16638.18 A16638.30
A16638.18EA 384 DKK
A16638.18 A16638.30
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Purity: 99% CAS No.: 6837-24-7 Molecular Formula: C10H17NO Formula Weight: 167.25 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: 12-15° Boiling Point: 290-292° Beilstein Reference: 121832 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00003191
Formel: C₁₀H₁₇NO
Kogepunkt: 290…292 °C
Smeltepunkt: 12…15 °C
Massefylde: 1,007
Flammepunkt: 140 °C (284 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003191
CAS-nummer: 6837-24-7
EINECS: 229-919-7
ADR: 6.1,II