Rhodium 5% on carbon, dry
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15965.03 A15965.06 A15965.14
A15965.03EA 1660 DKK
A15965.03 A15965.06 A15965.14
Rhodium 5% on carbon, dry
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Molecular Formula: Rh Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
Molekylvægt: 102.9 g/mol
Smeltepunkt: 1960
Massefylde: 12.41
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011201
CAS-nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,8186