2-Cyanothioacetamide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A15436.06
A15436.14
A15436.22
A15436.06EA
654
DKK
A15436.06
A15436.14
A15436.22
2-Cyanothioacetamide 98%
2-Cyanothioacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 7357-70-2
Molecular Formula: NCCH2CSNH2
Formula Weight: 100.14
Melting Point: 114-120°
Beilstein Reference: 1699934
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00010025
Formel:
C₃H₄N₂S Molekylvægt: 100.139 g/mol Smeltepunkt: 114…120 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010025 CAS-nummer: 7357-70-2 ADR: 6.1 III |