5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A15421.03
A15421.06
A15421.03EA
573
DKK
A15421.03
A15421.06
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 2033-30-9
Molecular Formula: C9H10N2O
Formula Weight: 162.19
Melting Point:
Formel:
C₉H₁₀N₂O Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051725 CAS-nummer: 2033-30-9 EINECS: 217-993-3 |